461326
Melatonin
≥99.5%
Synonim(y):
N-Acetyl-5-methoxytryptamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.5%
Postać
powder
mp
116.5-118 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Klucz InChI
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2