Merck
457175
Sigma-Aldrich
Poly(epichlorohydrin-co-ethylene oxide-co-allyl glycidyl ether)
epichlorohydrin 72-77 wt. %
About This Item
Wzór liniowy:
[CH(CH2Cl)CH2O]x(CH2CH2O)y[CH2CH(CH2OCH2CH=CH2)O]Z
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
zawiera
0.3% antioxidant
skład
epichlorohydrin, 72-77 wt. %
lepkość
63-77(100 °C, Mooney, ML 1+4)(lit.)
temp. przejścia
Tg −36 °C
gęstość
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCO.OCC(O)CCl.OCC(O)COCC=C
Zastosowanie
Oil seals, printing rollers, belting, tubing, sheet and coated fabrics.
Cechy i korzyści
Cured polymers have low damping and are flexible over a wide temperature range, impermeable to gases.