Merck
456411
Sigma-Aldrich
Titanium(III) chloride-aluminum chloride
TiCl3:AlCl3 3:1
Synonim(y):
Aluminum titanium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(TiCl3)3 · AlCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
596.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
skład
TiCl3:AlCl3, 3:1
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: titanium
ciąg SMILES
Cl[Al](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/Al.12ClH.3Ti/h;12*1H;;;/q+3;;;;;;;;;;;;;3*+3/p-12
Klucz InChI
DGFMFXMKCUOBCD-UHFFFAOYSA-B
Zastosowanie
Low-valent titanium is a useful reducing agent in the synthesis of imidazolines.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Atul A More et al.
Organic letters, 18(6), 1458-1461 (2016-03-08)
The first total synthesis of integrastatin B, a potent HIV-1 integrase inhibitor, has been accomplished in seven steps with a 17.9% overall yield employing easily accessible starting compounds. The Oxone-mediated oxidative benzofuran dearomatization cascade has been employed as the key
Periasamy, M. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 4767-4767 (1996)