Merck
454141
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl)phenylphosphine oxide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(FC6H4)2P(O)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
125-131 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine oxide
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)P(=O)(c2ccccc2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C18H13F2OP/c19-14-6-10-17(11-7-14)22(21,16-4-2-1-3-5-16)18-12-8-15(20)9-13-18/h1-13H
Klucz InChI
AAYLOGMTTMROGA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Catalyst for hydroformylation reactions
  • Used for preparation of chlorine-tolerant polymers for desalination
  • Crosslinking agent in preparation of polymer electrolyte membranes for fuel cell applications
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)