Merck
453250
Sigma-Aldrich
3-Bromophenetole
97%
Synonim(y):
3-Bromophenyl ethyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4OC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
gęstość
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
CCOc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
LQBMPJSTUHWGDE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)