Merck
452866
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-1,3-dimethylbenzene
97%
Synonim(y):
2-Fluoro-m-xylene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
147-148 °C (lit.)
gęstość
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(C)c1F
InChI
1S/C8H9F/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
JTAUTNBVFDTYTI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 50, 1075-1075 (1995)
Exploring Trifluoromethylation Reactions at Nickel: A Structural and Reactivity Study.
Dubinina GG, et al.
Organometallics, 27(15), 3933-3938 (2008)
Synthesis of an alkylthio-substituted dibenz [a, j] anthracene with improved solubility via the oxidative photocyclization of 1, 3-distyrylbenzene derivatives.
Toyoshima T, et al.
Tetrahedron, 69(7), 1904-1911 (2013)