Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 806,00 zł |
Informacje o tej pozycji
806,00 zł
composition
Dye content, 85%
Quality Segment
λmax
670 nm
SMILES string
[Ni]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Ni/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
InChI key
LVIYYTJTOKJJOC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content 85 % | description Dye content ~90 % | description 99.995% trace metals basis | description - |
| composition Dye content, 85% | composition Dye content, ~90% | composition - | composition - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| λmax 670 nm | λmax 657 nm | λmax - | λmax 727 nm |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
14055-02-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?