Merck
452386
Sigma-Aldrich
Bismuth
beads, 1-5 mm, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Bizmut-209, Pierwiastek bizmutu
Wybierz wielkość
50 G
1862,00 zł
1862,00 zł
Cena katalogowa2660,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
1862,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Bi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141706
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1862,00 zł
Cena katalogowa2660,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
beads
rezystywność
129 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
1-5 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
gęstość
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Klucz InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jia-Tao Sun et al.
Physical review letters, 109(24), 246804-246804 (2013-02-02)
Scanning tunnelling microscopy and spectroscopy experiments complemented by first-principles calculations have been conducted to study the electronic structure of 4 monolayer Bi(110) nanoribbons on epitaxial graphene on silicon carbide [4H-SiC(0001)]. In contrast with the semimetal property of elemental bismuth, an
Shunbin Lu et al.
Optics express, 21(2), 2072-2082 (2013-02-08)
The third order nonlinear optical property of Bi₂Se₃, a kind of topological insulator (TI), has been investigated under femto-second laser excitation. The open and closed aperture Z-scan measurements were used to unambiguously distinguish the real and imaginary part of the
B Arnaud et al.
Physical review letters, 110(1), 016405-016405 (2013-02-07)
By means of first principles calculations, we compute the effective electron-phonon coupling constant G(0) governing the electron cooling in photoexcited bismuth. G(0) strongly increases as a function of electron temperature, which can be traced back to the semimetallic nature of
A Slikkerveer et al.
Medical toxicology and adverse drug experience, 4(5), 303-323 (1989-09-01)
Inorganic bismuth salts are poorly soluble in water: solubility is influenced by the acidity of the medium and the presence of certain compounds with (hydr)oxy or sulfhydryl groups. The analysis of bismuth in biological material is not standardised and is
Julie Pannequin et al.
The Journal of biological chemistry, 279(4), 2453-2460 (2003-10-08)
Although bismuth salts have been used for over two centuries for the treatment of various gastrointestinal disorders, the mechanism of their therapeutic action remains controversial. Because gastrins bind two trivalent ferric ions with high affinity, and because ferric ions are