Merck
GF61155682
Bismuth
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, high purity 99.999%
Synonim(y):
BI006015
Wybierz wielkość
1 EA
1710,00 zł
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1710,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Bi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141706
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.999%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 611-556-82
rezystywność
129 μΩ-cm, 20°C
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
150 (micron)
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
gęstość
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Klucz InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)