Merck
451908
Sigma-Aldrich
Sodium mercury amalgam
beads, ≥99.9% trace metals basis, Na 5 %
Synonim(y):
Sodium amalgam
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
beads
skład
Na, 5%
przydatność reakcji
reagent type: reductant
ciąg SMILES
[Na].[Hg]
InChI
1S/Hg.Na
Klucz InChI
MJGFBOZCAJSGQW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Magnetic characteristics were studied of organometallic oxo-vanadium cluster compounds, such as [C5Me5V]4(μ-O)6, which is formed by reduction with sodium mercury amalgam.
Used for:
  • Ionic liquid based sodium ion conducting gel polymer electrolytes
  • Dehalogenation agent for the room-temperature synthesis of carbonaceous films
  • Plant-scaled method for preparation of deuterium-depleted water
  • Investigations of solvent effects on desulfonylation of polyethylene glycol-substituted aryl alkyl sulfones
Catalyst for synthesis of selectively benzylated Me α-D-glucopyranosides
Reagent for reduction of RDX for functionalization for forensic analysis
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuesong Wang et al.
Analytical chemistry, 80(7), 2599-2605 (2008-02-26)
We report new assays of enzymes uroporphyrinogen decarboxylase (UROD) and coproporphyrinogen III oxidase (CPO) in the heme biosynthetic pathway. The assays were developed for use in clinical diagnostics of inherited disorders porphyria cutanea tarda and hereditary coproporphyria, respectively. Electrospray ionization
Abernethy, C.D. et al.
Organometallics, 18, 870-870 (1999)