Merck
448907
Sigma-Aldrich
Methyl-tripropoxysilane
97%
Synonim(y):
Methyltripropoxysilane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3Si(OCH2CH2CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.38
Beilstein:
1749514
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
tw
83 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCO[Si](C)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C10H24O3Si/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3/h5-10H2,1-4H3
Klucz InChI
RJMRIDVWCWSWFR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)