Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(DOCD2)2CDOD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.14
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+8
Form:
viscous liquid
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
viscous liquid
technique(s)
NMR: suitable, bio NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.371 g/mL at 25 °C
mass shift
M+8
storage temp.
room temp
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D,5D,6D
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-YHPVEMKJSA-N
General description
Deuterated NMR solvent or internal standard for lipid analysis. Applied in metabolic studies of glycerol metabolism and lipid biosynthesis pathways. Available from glass-bottle sizes perfect for laboratory research or bulk quantities for manufacturing. Inquire for bulk pricing.
Features and Benefits
- We offer extensive product and packaging customization with fast turn-around, GMP capabilities, in-house technical expertise, and complete quality documentation.
- We provide unmatched reliability, flexibility, scalability, and support.
- Our portfolio includes key products available in many grades and quantities to suit specific project requirements.
- Our secure supply chain ensures reliable access to materials for our customers, regardless of location.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98 atom % D, ≥98% (CP) | description 98 atom % D | description 99.5 atom % D | description 97 atom % D |
| isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99.5 atom % D | isotopic purity 97 atom % D |
| assay ≥98% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay - |
| technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) - | technique(s) NMR: suitable | technique(s) - |
| mass shift M+8 | mass shift M+8 | mass shift M+8 | mass shift M+8 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form viscous liquid | form - | form liquid | form solid |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?