Merck
446947
Sigma-Aldrich
1-Propargyl-1H-benzotriazole
96%
Synonim(y):
1-(2-Propynyl)-1H-benzotriazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
52-56 °C (lit.)
ciąg SMILES
C#CCn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C9H7N3/c1-2-7-12-9-6-4-3-5-8(9)10-11-12/h1,3-6H,7H2
Klucz InChI
HGIJKQXOOIWWGO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of clarithromycin analogs via click chemistry as antibacterial agents
  • Sonogashira coupling
  • Bronsted superacid-catalyzed reactions
  • Hydroboration and hydrostannylation reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)