Kluczowe dokumenty
445207
3,5-Dichlorophenylboronic acid
98%
Synonim(y):
(3,5-Dichlorophenyl)dihydroxyborane, 3,5-Dichlorobenzeneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
OB(O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
Klucz InChI
DKYRKAIKWFHQHM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
- Suzuki-Miyaura cross-coupling
- Trifluoromethylation
- Intramolecular aromatic carbenoid insertion of biaryldiazoacetates
- Cyanation for the synthesis of aromatic nitriles
- Lithiation of dihalophenyl dioxazaborocines for synthesis of functionalized dihalophenyl boronic acid
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?