Merck
444642
Sigma-Aldrich
Benzene-1,3-disulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(SO2Cl)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.13
Beilstein:
1118508
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
57-60 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClS(=O)(=O)c1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S2/c7-13(9,10)5-2-1-3-6(4-5)14(8,11)12/h1-4H
Klucz InChI
ALIQZUMMPOYCIS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A general simple methodology for synthesis of isonitriles using benzene-1, 3-disulfonyl dichloride.
Ghorbani-Vaghei R, et al.
Letters in Organic Chemistry, 10(1), 37-41 (2013)
Synthesis and Characterization of Cardo Polysulfonates of 1, 1'-Bis (4-Hydroxy Phenyl) Cyclohexane with 1, 3-Benzene and 2, 4-Toluene Disulfonyl Chlorides.
Desai JA, et al.
Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 33(8), 113-122 (1996)
Synthesis of New C2-Symmetrical Bissulfonamide Ligands and Application in the Enantioselective Addition of Alkynylzinc to Aldehydes and Ketones.
Ni M, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 347(11-13), 1659-1665 (2005)