Merck
443719
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-fluoropropane
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F(CH2)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
99-101 °C (lit.)
gęstość
1.538 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FCCCBr
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Ozone 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)