Kluczowe dokumenty
442348
Poly(styrene-co-maleic anhydride), partial isooctyl ester, cumene terminated
average Mn ~2,300 by GPC
Synonim(y):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn ~2,300 by GPC
skład
acid groups converted to ester, 50%
liczba kwasowa
95‑120 mg KOH/g
temp. przejścia
Tg 66 °C
rozpuszczalność
aqueous base: soluble
ketones and ethers: soluble
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)