44161
(2-Dodecen-1-yl)succinic anhydride
technical
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
9.2 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
technical
Postać
solid
tw
180-182 °C/5 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
~45 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCCC\C=C/CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h10-11,14H,2-9,12-13H2,1H3/b11-10+
Klucz InChI
UYCICMIUKYEYEU-ZHACJKMWSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Synthesis of amphiphilic N-[(2´-(dodec-2´-en-10-yl)succinoyl]chitosan.
- Chemical modification of sago starch, via esterification.
- Preparation of dodecenyl succinic anhydride (DDSA) gum arabic derivatives, via chemical modification of gum arabic.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
352.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
178 °C - closed cup