Przejdź do
D221902
(2-Dodecen-1-yl)succinic anhydride
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
200,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H26O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.38
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
243-296-9
MDL number:
200,25 zł
Cena katalogowa267,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
9.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
95%
form
solid
bp
180-182 °C/5 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCC\C=C/CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h10-11,14H,2-9,12-13H2,1H3/b11-10+
InChI key
UYCICMIUKYEYEU-ZHACJKMWSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
348562239690G3806
description
95%
description
95%
description
≥99% (GC)
description
95%
assay
95%
assay
95%
assay
≥99% (GC)
assay
95%
form
solid
form
liquid
form
solid
form
-
bp
180-182 °C/5 mmHg (lit.)
bp
60 °C/0.2 mmHg (lit.)
bp
261 °C (lit.)
bp
150 °C/10 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
mp
-
mp
118-120 °C (lit.)
mp
50-55 °C (lit.)
vapor density
9.2 (vs air)
vapor density
-
vapor density
3.5 (vs air)
vapor density
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
352.4 °F - closed cup
flash_point_c
178 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)