Merck
441473
Sigma-Aldrich
tert-Butylperoxy isopropyl carbonate solution
75 wt. % in aliphatic hydrocarbons
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOCO3C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.21
Kod UNSPSC:
12162002
stężenie
75 wt. % in aliphatic hydrocarbons
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. C
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)