Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 159,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
159,00 zł
vapor density
6.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
3.36 mmHg ( 50 °C)
grade
technical
assay
≥95.0% (RT)
form
liquid
impurities
~2% tert-butyl benzoate
refractive index
n20/D 1.499 (lit.), n20/D 1.50
bp
75-76 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
peroxide, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-13-10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI key
GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical, ≥95.0% (RT) | description 98% | description 98% | description ≥97.0% |
| assay ≥95.0% (RT) | assay 98% | assay 98% | assay ≥97.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 75-76 °C/0.2 mmHg (lit.) | bp 75-76 °C/0.2 mmHg (lit.) | bp 109-110 °C (lit.) | bp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| refractive index n20/D 1.50, n20/D 1.499 (lit.) | refractive index n20/D 1.499 (lit.) | refractive index n20/D 1.3891 (lit.) | refractive index n20/D 1.540 |
| density 1.021 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.021 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.796 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.06 g/mL at 20 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup - Decomposition
Temperatura zapłonu (°C)
93.4 °C - closed cup - Decomposition
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?