Próba
98%
Formularz
solid
mp
181-183 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(c2)C(=O)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H12F2O2/c21-17-8-4-13(5-9-17)19(23)15-2-1-3-16(12-15)20(24)14-6-10-18(22)11-7-14/h1-12H
Klucz InChI
PISLKPDKKIDMQT-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)