Merck
440515
Sigma-Aldrich
(S)-4-tert-Butyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.18
Beilstein:
1099836
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]21/D −16°, c = 6 in ethanol
mp
118-120 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C7H13NO2/c1-7(2,3)5-4-10-6(9)8-5/h5H,4H2,1-3H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
Klucz InChI
WKUHGFGTMLOSKM-RXMQYKEDSA-N
Zastosowanie
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis. For a recent review, see Aldrichimica Acta .[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)