Merck
436399
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine), cross-linked, methyl chloride quaternary salt
Reillex® HPQ ion-exchange resin
Synonim(y):
Reillex® HPQ
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Postać
beads
skład
water, 55 wt. %
producent / nazwa handlowa
Reillex® HPQ ion-exchange resin
wielkość cząstki
300-1,000 μm
pojemność
3.4 meq/g exchange capacity(dry)
rozpuszczalność
water, acids, bases and organic solvents: insoluble
Zastosowanie
Anionic ion exchange resin.
Informacje prawne
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3