Merck
15175
Sigma-Aldrich
Bis[tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium] sulfate solution
technical, 70-75% in H2O (T)
Synonim(y):
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate
About This Item
Wzór liniowy:
[(HOCH2)4P]2(SO4)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.28
Beilstein:
8521357
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
stężenie
70-75% in H2O (T)
zanieczyszczenia
formaldehyde
ciąg SMILES
[O-]S([O-])(=O)=O.OC[P+](CO)(CO)CO.OC[P+](CO)(CO)CO
InChI
1S/2C4H12O4P.H2O4S/c2*5-1-9(2-6,3-7)4-8;1-5(2,3)4/h2*5-8H,1-4H2;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
YIEDHPBKGZGLIK-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3