Merck
433977
Sigma-Aldrich
5-Nitrofurfuryl alcohol
technical grade, 90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.582 (lit.)
bp
104-105 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5NO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-2,7H,3H2
Klucz InChI
NDSTUUPEXNCUNW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Alkohol 5-nitrofurfurylowy został użyty do zbadania redukcji niektórych 2-podstawionych związków-5-nitrofuranu przez kompleks rodu [Rh(COD)(2-pikolina)2](PF6) (COD = 1,5-cyklooktadien) zakotwiczony na poli(4-winylopirydynie).[1] Może być stosowany do syntezy bromku 5-nitrofurfurylu i chlorowodorku 5-nitrofurfuryloaminy.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reduction of 5-nitrofuran compounds catalyzed by a rhodium complex immobilized on poly (4-vinylpyridine): A relationship with antibacterial activity.
Farkas ME, et al.
Journal of the Chilean Chemical Society, 51(1), 829-835 (2006)
Furan derivatives. XL. Synthesis of 5-nitro-2-substituted furans on the basis of 5-nitrofurfuryl nitrate.
Jurasek A, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 37(9), 3144-3147 (1972)