Merck
433926
Sigma-Aldrich
1′,3′-Dihydro-8-methoxy-1′,3′,3′-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2′-(2H)-indole]
97%
Synonim(y):
1′3′,3′-Trimethyl-6-nitro-8-methoxyspiro[2-1-benzopyran-2,2′-indoline], 1,3,3-Trimethyl-6′-nitro-8′-methoxyspiro(indoline-2,2′-benzopyran), 1,3,3-Trimethylindolino-6′-nitro-8′-methoxybenzopyrylspiran, 1,3,3-Trimethylindolino-8′-methoxy-6′-nitrobenzospiropyran
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.38
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
powder
mp
159-162 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(cc2C=CC3(Oc12)N(C)c4ccccc4C3(C)C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H20N2O4/c1-19(2)15-7-5-6-8-16(15)21(3)20(19)10-9-13-11-14(22(23)24)12-17(25-4)18(13)26-20/h5-12H,1-4H3
Klucz InChI
IZDVWQPIYXTGIF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1′,3′-Dihydro-8-methoxy-1′,3′,3′-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2′-(2H)-indole] (6-NO2-8-OMe-BIPS) is a spiropyran based photochromic dye. It has a nitro group that enhances the overall quantum yield of the photochemical system.[1][2]
Zastosowanie
6-NO2-8-OMe-BIPS can be potentially used in a variety of applications such as switching devices, signal transducer receptors, and optical imaging processes.[2][3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Spiropyran, chromene and spirooxazine, melange trois: Molecular logic systems through selective and reversible deactivation of photochromism mediated by CO2 gas.
Darwish TA, et al.
Dyes and Pigments, 92(2), 817-824 (2012)
Complexes of spiropyran-derived merocyanines with metal ions: relaxation kinetics, photochemistry and solvent effects.
Chibisov AK and Gorner H
Chemical Physics, 237(3), 425-442 (1998)
UV-responsive polyvinyl alcohol nanofibers prepared by electrospinning.
Khatri Z, et al.
Applied Surface Science, 342, 64-68 (2015)
Produkty
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.