Merck
432768
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis[2-(1-propenyl)phenoxy]benzophenone, mixture of cis and trans
97%
Synonim(y):
Bis(o -propenylphenoxy)benzophenone
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH=CHC6H4OC6H4)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
43-45 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C=C\c1ccccc1Oc2ccc(cc2)C(=O)c3ccc(Oc4ccccc4\C=C\C)cc3
InChI
1S/C31H26O3/c1-3-9-23-11-5-7-13-29(23)33-27-19-15-25(16-20-27)31(32)26-17-21-28(22-18-26)34-30-14-8-6-12-24(30)10-4-2/h3-22H,1-2H3/b9-3+,10-4+
Klucz InChI
JRZSSQRNBKDVDD-LQIBPGRFSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)