Merck
429341
Sigma-Aldrich
Gallium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Gallium iodide, Gallium triiodide, Triiodogallium
About This Item
Wzór liniowy:
GaI3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.44
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gallium
mp
345 °C (subl.) (lit.)
gęstość
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Ga](I)I
InChI
1S/Ga.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)