Merck
427462
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxy-1-pentanol
95%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2O(CH2)5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
tw
140 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C12H18O2/c13-9-5-2-6-10-14-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8,13H,2,5-6,9-11H2
Klucz InChI
RZVDPWSEPVHOPU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Benzyloxy-1-pentanol (5-(benzyloxy)pentan-1-ol) has been synthesized by reacting pentane-1,5-diol with benzyl chloride. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been determined.
Zastosowanie
5-Benzyloxy-1-pentanol (5-(benzyloxy)pentan-1-ol) may be used as a starting material in the synthesis of 5-benzyloxypentanal and (±)tanikolide.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 514-514 (2008)
Total synthesis of (?) tanikolide.
Zhang R, et al.
Synthetic Communications, 32(14), 2187-2194 (2002)
Ana R Hornillo-Araujo et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(9), 1723-1729 (2006-04-25)
The syntheses of novel tricyclic pyrrolo[2,3-d]pyrimidine analogues of S6-methylthioguanine are described. The crystal structures and pKa values of these and related O6-methylguanine analogues are reported. All compounds display higher pKa values than O6-methylguanine with the sulfur-containing analogues being the more