427209
Poly(ethylene-co-tetrafluoroethylene)
melt index 11 g/10 min (279°C/49 newton), pellets
About This Item
Polecane produkty
opis
coefficient of friction 0.53 Dynamic, p=110 lbs,
velocity=0.08-0.35 cm/sec
Postać
pellets
wskaźnik szybkości płynięcia
11 g/10 min (279°C/49 newton)
twardość
50-58 (Rockwell R, ASTM D 785)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3
temp. przejścia
brittleness temperature -125 °C (ASTM D 746)
Tm 250-270 °C (ASTM D 3418)
gęstość
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=C.F\C(F)=C(\F)F
InChI
1S/C2F4.C2H4/c3-1(4)2(5)6;1-2/h;1-2H2
Klucz InChI
QHSJIZLJUFMIFP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3