Merck
427128
Sigma-Aldrich
Gallium(III) chloride
anhydrous, beads, ≥99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Gallium trichloride
About This Item
Wzór liniowy:
GaCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Aby zapytać o ten produkt 427128, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 48 °C)
Próba
≥99.999% trace metals basis
Formularz
beads
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gallium
zanieczyszczenia
≤10.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
78 °C (lit.)
gęstość
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ga](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Gallium(III) chloride is prepared by reacting Ga metal with Cl2 or HCl in N2 at 200oC.1
Zastosowanie
Catalyst for a number of transformations such as the ring opening and recyclization of epoxides or the trimerization of alkynes.[1][2]
Cechy i korzyści
Lower-temperature solvothermal techniques using GaCl3 and NaN3 or Li3N result in nanocrystalline GaN.
Radical mediator and catalyst in a number of organic bond formation reactions.
Opakowanie
product is packed in vials
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Chien-Hui Syu et al.
The Science of the total environment, 759, 143943-143943 (2020-12-20)
The emerging contaminants gallium (Ga) and indium (In) are extensively used in advanced industries and are considered as toxic to humans. Limited information is available on the dynamics of Ga and In in soil-upland crop systems. Therefore, this study aimed
Barman, D.C.
Synlett, 2440-2440 (2003)
Kellogg, R.M.
Chemtracts, 16, 79-79 (2003)
Kee-Lung Chang et al.
Toxicology and applied pharmacology, 193(2), 209-217 (2003-12-03)
Gallium is commonly used in the semiconductor industry and medical field. Biologically, gallium is able to interrupt iron metabolism. Exposure to gallium has been shown to affect the human immune system. The purpose of this study was to investigate the
E M Perchellet et al.
Anti-cancer drugs, 10(5), 477-488 (1999-09-07)
Gallium chloride (GaCl3), an antitumor agent with antagonistic action on iron, magnesium and calcium, was tested for its ability to alter the polymerization of purified tubulin (2.2 mg/ml) in a cell-free system in vitro. GaCl3 (250 microM) does not mimic