Kluczowe dokumenty
425559
Chlorotriphenyllead(IV)
technical grade, 90%
Synonim(y):
Triphenyllead(IV) chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
mp
207 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Pb](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.ClH.Pb/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
Klucz InChI
RJSSWRDMHBJWKN-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)