Merck
425095
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.545 (lit.)
tw
125-126 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C9H13N3Si/c1-13(2,3)12-9-7-5-4-6-8(9)10-11-12/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
VHOLOZYRMQVHBK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
26.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)