Przejdź do
291250
1,3-Propanesultone
≥99%
Synonim(y):
3-Hydroxypropanesulfonic acid γ-sultone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
182,00 zł
25 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
584,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-317-9
Beilstein/REAXYS Number:
109782
MDL number:
Assay:
≥99%
182,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
bp
180 °C/30 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
density
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
O=S1(OCCC1)=O
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
InChI key
FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3-Propanesultone has been used in:
  • preparation of poly[2-ethynyl-N-(propylsulfonate)pyridinium betaine], a new ionic conjugated polymer
  • preparation of novel poly(4-vinylpyridine) supported acidic ionic liquid catalyst
  • preparation of poly((2-(dimethylamino)ethyl methacrylate)-co-3-dimethyl(methacryloyloxyethyl)ammonium propanesulfonate)-coated mesoporous silica nanoparticles
  • sulfonation of surface of self-assembled nanoporous silica colloidal crystalline films comprised of 184nm-diameter silica spheres
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P50706B85501939919
description
≥99%
description
98%
description
≥99%
description
≥99.5%, ≤1 μmol/g acid, anhydrous, battery grade
assay
≥99%
assay
98%
assay
≥99%
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
180 °C/30 mmHg (lit.)
bp
180 °C/30 mmHg (lit.)
bp
>165 °C/25 mmHg (lit.)
bp
118 °C
mp
30-33 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
mp
12-15 °C (lit.)
mp
85 °C
density
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
functional group
sulfonic acid
functional group
sulfonic acid
functional group
sulfonic acid
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Propanesultone
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
340.7 °F
Temperatura zapłonu (°C)
171.5 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1120-71-4
CAS No.
1120-71-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?