Merck
424870
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-nitrotoluene
technical grade, 90%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
tw
151.5-152.5 °C/14 mmHg (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
gęstość
1.578 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(Br)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
UPBUTKQMDPHQAQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Bromo-3-nitrotoluene (2-bromo-5-methylnitrobenzene, 1-bromo-4-methyl-2-nitrobenzene) is a halonitrobenzene. It has been synthesized from 4-methyl-2-nitroaniline and confirmed by 1H NMR. The crystal structure of 1-bromo-4-methyl-2-nitrobenzene is found to be orthorhombic in the Pna21 space group. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been determined.
Zastosowanie
4-Bromo-3-nitrotoluene may be used as a starting material in the synthesis of 2-bromo-5-methylaniline and as a reagent in the synthesis of 2-nitro-4:4′-dimethyl-diphenyl by reacting with p-iodotoluene.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
1-Bromo-4-methyl-2-nitrobenzene.
Li P, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(10), 2641-2641 (2011)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 537-537 (2014)
Orientation effects in the diphenyl series. Part XII. The mono-and the di-nitration of 4: 4'-dimethyldiphenyl.
Marler EEJ and Turner EE.
Journal of the Chemical Society, 2391-2394 (1932)
Biaryl Product Formation from Cross-coupling in Palladiumcatalyzed Borylation of a Boc Protected Aminobromoquinoline Compound.
Fang H, et al.
Molecules (Basel), 9(3), 178-184 (2004)