Informacje o tej pozycji
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
bp
255-256 °C (lit.)
mp
125-127 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
ZDFBKZUDCQQKAC-IDEBNGHGSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C, 98% (CP) | description 99% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+6 |
| form solid | form - | form liquid | form solid |
| bp 255-256 °C (lit.) | bp 210-211 °C (lit.) | bp 150 °C (lit.) | bp - |
| mp 125-127 °C (lit.) | mp - | mp -16 °C (lit.) | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?