Merck
423823
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) nitrate solution
10 wt. % in H2O, 99.99%
Synonim(y):
Tetraamminedinitratopalladium, Tetraamminepalladium dinitrate
Wybierz wielkość
10 G
914,00 zł
914,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
914,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Pd(NH3)4(NO3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
914,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.99%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
stężenie
10 wt. % in H2O
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
N.N.N.N.[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.4H3N.Pd/c2*2-1(3)4;;;;;/h;;4*1H3;/q2*-1;;;;;+2
Klucz InChI
WIDMMNCAAAYGKW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tetraamminepalladium(II)nitrate solution can be used as a palladium precursor to prepare:
  • Pd/C catalyst for the decarbonylation of heptanoic acid to 1-hexene.
  • Pd/Al2O3 catalyst for the decomposition of formic acid.
  • Pd/CNT catalyst for the dehalogenation of triclosan in water.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J P Berry
Journal of submicroscopic cytology, 19(1), 53-56 (1987-01-01)
Palladium salt has been used for some time in experimental therapy protocols; with this in mind, we carried out a study of the effect of tetramine dichloro-palladium (soluble salt) upon kidney cells. Using an electron microprobe, we were able to
J Ma
The Journal of general physiology, 102(6), 1031-1056 (1993-12-01)
The effects of ruthenium red and the related compounds tetraamine palladium (4APd) and tetraamine platinum (4APt) were studied on the ryanodine activated Ca2+ release channel reconstituted in planar bilayers with the immunoaffinity purified ryanodine receptor. Ruthenium red, applied at submicromolar