Merck
423319
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyliodoborane solution
0.5 M in hexanes
Synonim(y):
Dicyclohexylboryl iodide
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H11)2BI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
0.5 M in hexanes
tw
68-69 °C
gęstość
0.754 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
IB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BI/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Klucz InChI
RWFGGTOYIFQXAO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of vinyloxyboranes
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)