Merck
423084
Sigma-Aldrich
Methanol-d4
"100%", 99.96 atom % D
Synonim(y):
Methyl-d3 alcohol d, Tetradeuteromethanol
About This Item
Wzór liniowy:
CD3OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.07
Beilstein:
1733278
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
czystość izotopowa
99.96 atom % D
Próba
99% (CP)
granice wybuchowości
5.5-36.5 % (lit.)
opakowanie
pk of 10 × 1 mL
zanieczyszczenia
≤0.025% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
gęstość
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cheng-Kun Lin et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(7), 2100-2107 (2014-12-20)
A straightforward synthesis of novel, 2-heterocyclyl polyhydroxylated pyrrolidines is described. Stereocontrolled additions of nucleophiles to cyclic nitrones generated the corresponding 2,3-trans adducts, allowing the synthesis of the corresponding pyrrolidines via key intermediates bearing an alkyne and a nitrile oxide. Three
Jon Kapla et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(34), 22438-22447 (2015-08-08)
The disaccharide trehalose (TRH) strongly affects the physical properties of lipid bilayers. We investigate interactions between lipid membranes formed by 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) and TRH using NMR spectroscopy and molecular dynamics (MD) computer simulations. We compare dipolar couplings derived from DMPC/TRH
Alexis Lavaud et al.
Phytochemistry, 109, 103-110 (2014-12-04)
Ten tocotrienol derivatives, i.e., amplexichromanols (1-10), were isolated from stem bark of Garcinia amplexicaulis Vieill. ex Pierre collected in Caledonia. The structures of the compounds 1-5 were determined to be chromanol derivatives substituted by a polyprenyl chain oxidized in terminal
William L Scott et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(1), 34-43 (2008-12-25)
For the successful implementation of Distributed Drug Discovery (D(3)) (outlined in the accompanying Perspective), students, in the course of their educational laboratories, must be able to reproducibly make new, high quality, molecules with potential for biological activity. This article reports
Athina Dimopoulou et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 34(4), 289-308 (2015-03-17)
We report the synthesis of novel thiopurine pyranonucleosides. Direct coupling of silylated 6-mercaptopurine and 6-thioguanine with the appropriate pyranoses 1a-e via Vorbrüggen nucleosidation, gave the N-9 linked mercaptopurine 2a-e and thioguanine 4a-e nucleosides, while their N-7 substituted congeners 10a-e and