Merck
422622
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chlorobenzoic acid
98%
Synonim(y):
6-Chloroanthranilic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(Cl)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 422622, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
158-160 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1cccc(Cl)c1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Klucz InChI
SZCPTRGBOVXVCA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)