Przejdź do
A45467
2-Amino-4-chlorobenzoic acid
98%
Synonim(y):
4-Chloroanthranilic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
187,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H3(Cl)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.58
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-938-5
Beilstein/REAXYS Number:
743349
MDL number:
187,50 zł
Cena katalogowa250,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to tan
mp
231-233 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cc(Cl)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI key
JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A71352378046D1393
description
98%
description
98%
description
90%, technical grade
description
≥95% (TLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
98%
assay
98%
assay
90%
assay
≥95% (TLC)
color
white to tan
color
light yellow to tan
color
-
color
yellow to orange
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
231-233 °C (lit.)
mp
201 °C (dec.) (lit.)
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
mp
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)