Kluczowe dokumenty
422142
Ethyl 2,5-dimethoxyphenylacetate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.513 (lit.)
bp
162-165 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)Cc1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C12H16O4/c1-4-16-12(13)8-9-7-10(14-2)5-6-11(9)15-3/h5-7H,4,8H2,1-3H3
Klucz InChI
RNNQUXSAPFQIOP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,5-dimetoksyfenylooctan etylu jest estrem. Jest to organiczny budulec stosowany w syntezie chemicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)