Merck
421170
Sigma-Aldrich
ZELEC® UN lubricant
technical grade
Synonim(y):
Smar niejonowy ZELEC UN
Wybierz wielkość
1 L
913,00 zł
913,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
913,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
913,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
177 °C (lit.)
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Opis ogólny
ZELEC® UN lubricant is a colorless liquid, widely used as lubricant.
Informacje prawne
ZELEC is a registered trademark of Stepan Co.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)