Merck
419974
Sigma-Aldrich
4′-Formylbenzo-15-crown-5
97%
Wybierz wielkość
250 MG
2210,00 zł
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
2210,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.32
Beilstein:
1627198
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
78-81 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ether
ciąg SMILES
O=Cc1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C15H20O6/c16-12-13-1-2-14-15(11-13)21-10-8-19-6-4-17-3-5-18-7-9-20-14/h1-2,11-12H,3-10H2
Klucz InChI
MBJIKIAWNPEHOR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1