Przejdź do zawartości
41934
7-Hydroxyflavone
analytical standard
Synonim(y):
7-Hydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, NSC 94258
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
≥98% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
245-247 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-11-6-7-12-13(17)9-14(18-15(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,16H
InChI key
MQGPSCMMNJKMHQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant:
  • Acting as a biologically valuable acceptor in O-glycosidation reactions
  • Involved in synthesis of fully phosphorylated flavones for use as pancreatic cholesterol esterase inhibitors
  • For O-methylation with di-Me carbonate
  • Linked by a polymethylene chain for synthesis of α1-adrenoceptor antagonists
  • Involved in Baylis-Hillman reactions
  • Involved in phase-transfer catalyzed glucosylation for synthesis of glucosylated flavonoids
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)