Merck
419664
Sigma-Aldrich
Allyl 2,4,6-tribromophenyl ether
98%
Synonim(y):
1,3,5-tribromo-2-(2-propen-1-yloksy)benzen, 2,4,6-tribromofenylowy eter allilowy
About This Item
Wzór liniowy:
Br3C6H2OCH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.86
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
solid
mp
74-76 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1cc(Br)c(OCC=C)c(Br)c1
InChI
1S/C9H7Br3O/c1-2-3-13-9-7(11)4-6(10)5-8(9)12/h2,4-5H,1,3H2
Klucz InChI
RZLLIOPGUFOWOD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jinjing Ma et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 267, 115497-115497 (2020-09-06)
The study aimed to investigate temporal trends of "old" and "new" persistent halogenated organic pollutants (HOPs) in Taihu Lake, the third largest freshwater lake in China, and the associated health risks. Five fish species were consecutively collected from the lake