Merck
119660
Sigma-Aldrich
Tris(2-chloroethyl) phosphate
97%
Synonim(y):
Phosphoric acid tris(2-chloroethyl) ester
Wybierz wielkość
25 G
181,00 zł
181,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
181,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(ClCH2CH2O)3P(O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.49
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
181,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
<10 mmHg ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
192 °C/10 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 7.82 g/L
gęstość
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCOP(=O)(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2
Klucz InChI
HQUQLFOMPYWACS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tris(2-chloroethyl) phosphate is used as a flame retardant [1]in plastics, especially inflexible foams used in automobiles and furniture and in rigid foams used for building insulation[2].
Zastosowanie
Tris(2-chloroethyl) phosphate was used in dynamic air sampling of airborne organophosphate triesters using a solid-phase microextraction device[3].
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
449.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
232 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
K Dix et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 83(11), 1622-1629 (1994-11-01)
The pharmacokinetics of tris(2-chloroethyl) phosphate (TRCP, 20 mg/kg, iv) were investigated in awake male and female and anesthetized male Fischer 344 (F344) rats by conventional (CONV) sampling/detection methods (blood withdrawal with sample workup and analysis for TRCP). TRCP pharmacokinetics were
Xianghao Ren et al.
Journal of water and health, 10(4), 522-530 (2012-11-21)
Being a typical micropollutant, tris-(2-chloroethyl)-phosphate (TCEP) is often found in aquatic environments. However, the potential effects of TCEP at environmental concentrations on apoptotic mechanisms are mostly unknown. Thus, the purpose of this study is to investigate the apoptotic regulatory protein
M Sala et al.
European journal of cancer & clinical oncology, 18(12), 1337-1344 (1982-12-01)
Tris(2,3-dibromopropyl)phosphate (Tris-BP) and Tris(2-chloroethyl) orthophosphate (Genomoll P) were analyzed for mutagenic and carcinogenic activity in several in vitro and in vivo mammalian systems. In the in vitro tests both Tris-BP and Genomoll P increased sister chromatid exchanges in V79 cells
Jennifer Jackson et al.
The Science of the total environment, 405(1-3), 153-160 (2008-08-08)
Synthetic endocrine-disrupting chemicals (EDCs) have been found in surface waters throughout the United States, and are known to enter waterways via discharge from wastewater treatment plants (WWTPs). Studies addressing EDCs in wastewater do not examine their specific sources upstream of
H B Matthews et al.
Toxicology and industrial health, 6(1), 1-15 (1990-01-01)
Tris(2-chloroethyl)phosphate (TRCP), a flame-retardant plasticizer used in plastics, polymeric foams and synthetic fibers, was studied as part of the National Toxicology Program's class study of phosphate flame-retardants. TRCP was administered at 0, 22, 44, 88, 175 and 350 mg/kg to