Kluczowe dokumenty
418749
Pentaerythritol propoxylate (5/4 PO/OH)
average Mn ~426
Synonim(y):
Pentaerythritol propoxylate (17/8 PO/OH)
Wybierz wielkość
278,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
278,00 zł
Polecane produkty
Formularz
viscous liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~426
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464
bp
>300 °C (lit.)
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)CO.OCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C17H36O8.C5H12O4/c18-5-1-9-22-13-17(14-23-10-2-6-19,15-24-11-3-7-20)16-25-12-4-8-21;6-1-5(2-7,3-8)4-9/h18-21H,1-16H2;6-9H,1-4H2
Klucz InChI
PWIIWDSISSNGLT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
377.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
192 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?