Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 441,00 zł |
Informacje o tej pozycji
441,00 zł
Nazwa produktu
Glycerol ethoxylate, average Mn ~1,000
form
viscous liquid
Quality Segment
mol wt
average Mn ~1,000, degree of polymerization 20.4
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
pH
5.5-7.5
viscosity
320 cSt(21 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
hydroxyl value
160‑177
transition temp
softening point −6-(−4) °C
solubility
H2O: soluble
density
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O(C(COCCO)COCCO)CCO
InChI
1S/C9H20O6/c10-1-4-13-7-9(15-6-3-12)8-14-5-2-11/h9-12H,1-8H2
InChI key
UCYLROVJSUACAD-UHFFFAOYSA-N
Application
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn ~1,000 | description average Mn 300 | description average Mn 400 | description average Mn 600 |
| form viscous liquid | form viscous liquid | form viscous liquid | form viscous liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt average Mn ~1,000, degree of polymerization 20.4 | mol wt Mn 285-315, average Mn 300 | mol wt average Mn 400, Mn 380-420 | mol wt average Mn 600 |
| density 1.138 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.125 g/mL at 25 °C | density 1.128 g/mL | density 1.191 g/mL at 25 °C |
| transition temp softening point −6-(−4) °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
| viscosity 320 cSt(21 °C)(lit.) | viscosity 5.8 cSt(210 °F)(lit.) | viscosity 7.3 cSt(210 °F)(lit.) | viscosity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?